Läs mer
Tribromofluoromethane, 99%, stab. with copper
Produktkod. 11469286
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
Produktkod. 11469286
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18124.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 353-54-8 | CBr3F | 270.721 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 353-54-8
Molekylformel CBr3F
Molekylvikt (g/mol) 270.721
MDL-nummer MFCD00000366
InChI-nyckel IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane
PubChem CID 67707
IUPAC-namn tribromo(fluoro)methane
LEDER C(F)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribromofluoromethane
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt -74°C
Densitet 2.765
Kokpunkt 106°C to 107°C
Flampunkt None
Linjär formel FCBr3
Brytningsindex 1.5255
Kvantitet 25 g
Beilstein 1732796
Formel vikt 270.72
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tribromofluoromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H420-Skadar folkhälsan och miljön genom förstöring av ozonet i övre delen av atmosfären.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tribromofluoromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.