Läs mer
Tribromoneopentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br3O/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h9H,1-4H2 |
| Formel vikt | 321.8204 |