Läs mer
Tribufoer 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309220
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309220 1 ml
1 options
Produktkod. 30309220 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010372ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribufos
CAS 78-48-8
Analyt- eller komponentnamn Tribufos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H27 O P S3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tribufos (DEF)
InChI formel InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
LEDER CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
IUPAC-namn 1-bis(butylsulfanyl)fosforylsulfanylbutan
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 314.51
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 314.0962 g/mol