Läs mer
Tributyl 3,3',3' '-Nitrilotripropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributyl 3,3',3''-Nitrilotripropionate |
| CAS | 15888-62-7 |
| Molekylformel | C21H39NO6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H39NO6/c1-4-7-16-26-19(23)10-13-22(14-11-20(24)27-17-8-5-2)15-12-21(25)28-18-9-6-3/h4-18H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OCCCC)CCN(CCC(=O)OCCCC)CCC(=O)OCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.54 |