Läs mer
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 90%, ACROS Organics™
Produktkod. 10282432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10282432 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10282432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Namnnotering 90%
CAS 53911-92-5
Färg Colorless
Densitet 1.0690g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C17H36Sn
Linjär formel [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
Brytningsindex 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD01863649
Kvantitet 1 g
Synonym tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
InChI-nyckel XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
IUPAC-namn tributyl(3-methylbut-2-enyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 359.185
PubChem CID 2734722
Formel vikt 359.18
Procent renhet ≥88%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.