Läs mer
Tributyl[3-(trifluormetyl)fenyl]stannan, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10049591
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10049591 1 g 1g
10113284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10049591 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00324DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 53566-38-4
Molekylformel C19H31F3Sn
Molekylvikt (g/mol) 435.162
MDL-nummer MFCD01934759
InChI-nyckel LBIOKWLHIBBLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 3-trifluoromethyl phenyl stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl stannane, 3-tributylstannyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl tri-n-butylstannyl benzene, tributyl-3-trifluoromethyl-phenyl-stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl-stannane
PubChem CID 2777910
IUPAC-namn tributyl-[3-(trifluormetyl)fenyl]stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 435.16
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk