Läs mer
Tributyl[3-(trifluormetyl)fenyl]stannan, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10113284
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10113284 5 g 5g
10049591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00324DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 53566-38-4
Molekylformel C19H31F3Sn
Molekylvikt (g/mol) 435.162
MDL-nummer MFCD01934759
InChI-nyckel LBIOKWLHIBBLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 3-trifluoromethyl phenyl stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl stannane, 3-tributylstannyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl tri-n-butylstannyl benzene, tributyl-3-trifluoromethyl-phenyl-stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl-stannane
PubChem CID 2777910
IUPAC-namn tributyl-[3-(trifluormetyl)fenyl]stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
Kvantitet 5 g
Formel vikt 435.16
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk