Läs mer
Tributyl(4-fluorfenyl)stannan, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10305302
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10305302 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10305302 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00184DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl(4-fluorophenyl)stannane
CAS 17151-47-2
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C18H31FSn
MDL-nummer MFCD01313817
Kvantitet 1 g
Synonym tributyl 4-fluorophenyl stannane, tributyl-4-fluorophenyl stannane, 4-fluoro-tri-n-butylstannyl benzene, 4-fluorophenyltributyltin, 4-fluorophenyl tributylstannane, 4-fluorophenyl-tri-n-butylstannane, 4-tri-n-butylstannyl fluorobenzene, 4-fluoro-tributylstannyl-benzene, stannane, tributyl 4-fluorophenyl, tri-n-butyl-4-fluorophenyl stannane
InChI-nyckel FLPKMHDTSOPPOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=C(C=C1)F
IUPAC-namn tributyl-(4-fluorfenyl)stannan
Molekylvikt (g/mol) 385.154
PubChem CID 2737524
Formel vikt 385.15
Procent renhet 95%