Läs mer
tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxi)pyrid-2-yl]stannan, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662865
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10662865 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10205324 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10012164 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10662865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58241DE
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 1007847-70-2
Molekylformel C22H39NO2Sn
Molekylvikt (g/mol) 468.269
InChI-nyckel TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
PubChem CID 45594295
IUPAC-namn tributyl-[6-(oxan-4-yloxi)pyridin-2-yl]stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Specifications
Kemiskt namn eller material tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 468.25
Procent renhet 90%