Läs mer
Tributyl Acetylcitrate, LoGiCal
Beskrivning
Tributyl Acetylcitrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributyl acetylcitrate |
| CAS | 77-90-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tributyl acetylcitrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H34 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tributyl Acetylcitrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(acetyloxy)-, tributyl ester (9 CI), Citric acid, tributyl ester, acetate (6 CI,7 CI,8 CI), 2-Acetoxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, ATBC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(=O)C)C(=O)OCCCC |
| IUPAC-namn | tributyl 2-acetyloxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Visa mer |