Läs mer
Tributylborat, 98 %, AcroSeal™
Produktkod. 10606240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606240 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10566230 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428661000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 688-74-4
Molekylformel C12H27BO3
Molekylvikt (g/mol) 230.15
MDL-nummer MFCD00009434
InChI-nyckel LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC-namn tributylborat
LEDER B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl borate
Smältpunkt -70,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8530g/mL, 0.853
Kokpunkt 230,0 °C till 235,0 °C
Flampunkt 93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (CH3CH2CH2CH2O)3B
Brytningsindex 1,4080 till 1,4100
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska vätskorna
Formel vikt 230.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.