Läs mer
Tributyl citrate, 99+%
Produktkod. 10168230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10168230 1 kg Glasflaska 1kg
10023823 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10168230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421440010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-94-1
Molekylformel C18H32O7
Molekylvikt (g/mol) 360.45
MDL-nummer MFCD00027217
InChI-nyckel ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
PubChem CID 6507
IUPAC-namn tributyl-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl citrate
Aciditet 0.02% max. (as citric acid)
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.0420g/mL, 1.042
Kokpunkt 325°C
Flampunkt 157°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCCOO(CH2)3CH3(CH2COO(CH2)3CH3)2
Brytningsindex 1.4430 to 1.446
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 1565
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic liquids,soluble in ethanol and ether
Viskositet 31.9 mPa.s (25°C)
Formel vikt 360.45
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.