Läs mer
Tributylcitrat, TRC
Produktkod. 30456053
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30456053 100 g
1 options
Produktkod. 30456053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT773395100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl citrate
CAS 77-94-1
Molekylformel C18 H32 O7
Kvantitet 100 g
Synonym Tributyl 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl Acetylcitrate Imp. A (EP), Tributyl Citrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','tributyl ester (9CI), Citric acid','tributyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Butyl citrate, Citroflex 4, Citroflex C 4, Citrofol B 1, Citrofol BI, Morflex TBC, NSC 8491, Scandinol SP 21, TBC, Tri-n-butyl citrate, Tributyl citrate, Uniplex 83
InChI formel InChI=1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
LEDER CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
IUPAC-namn tributyl 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 360.44
Formel vikt 360.2148