missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tributyl O-Acetylcitrate-d3, TRC

Produktkod. 30452218
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452218 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30452218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7729525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tributyl O-Acetylcitrate-d3
CAS 1794753-49-3
Molekylformel C20D3H31O8
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-(Acetyloxy-d3)-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,2,3-Tributyl Ester, Citric Acid Tributyl Ester Acetate-d3, ATBC-d3, Acetyl-d3 Butyl Citrate, Acetyl-d3 Tributyl Citrate, (Acetyl-d3)citric Acid Tributyl Ester, Blo-trol-d3, Citroflex 4A-S-d3, Citroflex A-d3, Citroflex A 4-d3, Citrofol BII-d3, Estaflex ATC-d3, Monocizer ATBC-d3, Morflex ATBC-d3, NSC 3894, Sansocizer ATBC, Tributyl 2-(Acetoxy-d3)-1,2,3-propane-tricarboxylate, Tributyl (Acetyl-d3)citrate, Tributyl Citrate Acetate-d3, ATBC-d3
InChI formel InChI=1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3/i4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(CC(=O)OCCCC)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
IUPAC-namn tributyl 2-(2,2,2-trideuterioacetyl)oxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 405.5
Formel vikt 405.2442
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.