Läs mer
Tributylfosfat, BAKER™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15588834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15588834 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 15588834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer W43207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    1023.97 SEK / 500ml
    Save 61.03 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-05-2027
En klass av kemikalier för laboratoriebruk
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl Phosphate
CAS 126-73-8
Flampunkt 120,00 °C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H27O4P
MDL-nummer MFCD00009436
Kvantitet 500 mL
Densitet 1L = 0.98kg
Synonym tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
InChI-nyckel STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
IUPAC-namn tributylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 266.32
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
Formel vikt 266.32
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tributyl phosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyl phosphate