Läs mer
Tributyl Phosphate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | −79°C (lit.) |
| Densitet | 0.979 g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 180°C to 183°C/22 mmHg |
| Molekylformel | (CH3(CH2)3O)3PO |
| MDL-nummer | MFCD00009436 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | TBP, TBP, TBPA, TBP, TBPA |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.31 |
| Kvalitet | Research |