Läs mer
Tributyl(vinyl)tin, TRC
Produktkod. 30451535
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30451535 10 g
1 options
Produktkod. 30451535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77381510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyl(vinyl)tin
CAS 7486-35-3
Molekylformel C14 H30 Sn
Kvantitet 10 g
Synonym Stannane','tributylethenyl- (9CI','ACI), Stannane','tributylvinyl- (8CI), Tin','tributylvinyl- (6CI), Tributylethenylstannane (ACI), (Ethenyl)tributyltin, (Tributylstannyl)ethene, (Tributylstannyl)ethylene, Ethenyltributylstannane, Tributyl(vinyl)stannane, Tributylvinylstannane, Tributylvinyltin, Vinyltributylstannane, Vinyltributyltin
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C2H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
IUPAC-namn tributyl(ethenyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 317.1
Formel vikt 318.1369