Läs mer
Tributylamin, 99 %
Produktkod. 10387053 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387053 250 mL Glasflaska 250ml
10447340 100 mL Glasflaska 100ml
10133190 1 L Glasflaska 1 L
10377053 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11975171 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10387053 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139322500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-82-9
Molekylformel C12H27N
Molekylvikt (g/mol) 185.35
MDL-nummer MFCD00009431
InChI-nyckel IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC-namn N,N-dibutylbutan-1-amin
LEDER CCCCN(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributylamine
Smältpunkt -70,0 °C
Densitet 0.7780g/mL, 0.778
Kokpunkt 215,0 °C
Flampunkt 75 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3NCH2)3]3N
Brytningsindex 1,4273 till 1,4293
Kvantitet 250 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Merck Index 15,978
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,08 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel, mycket lösliga i alkohol och eter
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Formel vikt 185.35
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tributylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.