Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributylamine |
| Smältpunkt | -70,0 °C |
| Densitet | 0.7780g/mL, 0.778 |
| Kokpunkt | 215,0 °C |
| Flampunkt | 75 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98,5 % min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | [CH3NCH2)3]3N |
| Brytningsindex | 1,4273 till 1,4293 |
| Visa mer |
Safety and Handling
- Tributylamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.