missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tributylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -70°C |
| Densitet | 0.78 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 216°C to 217°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3CH2CH2CH2)3N |
| MDL-nummer | MFCD00009431 |
| Kvantitet | 40 kg |
| Synonym | Tributylamine, Tributylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.35 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?