Läs mer
Tributylamin, TRC
Produktkod. 30452466
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452466 1 g
1 options
Produktkod. 30452466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7732251G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributylamine
CAS 102-82-9
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C12 H27 N
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Butanamine','N,N-dibutyl- (9CI','ACI), N,N-Dibutyl-1-butanamine (ACI), Tributylamine (7CI','8CI), Tri-n-butylamine, Tris-n-butylamine
InChI formel InChI=1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
LEDER CCCCN(CCCC)CCCC
IUPAC-namn N,N-dibutylbutan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 185.35
Formel vikt 185.2143