Läs mer
Tributylboran, 1M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10731345 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10731345 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10317980 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10731345 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177101000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-56-5 , 109-99-9
Molekylformel C12H27B
Molekylvikt (g/mol) 182.16
MDL-nummer MFCD00009423
InChI-nyckel CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
IUPAC-namn tributylboran
LEDER CCCCB(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributylborane
Färg Färglös till gul
Namnnotering 1M Solution in Tetrahydrofuran
Linjär formel [CH3(CH2)3]3B
Koncentration 0.94 to 1.06M
Fieser 10,410
Densitet 0.8470g/mL, 0.847
Formel vikt 182.16
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −20°C
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.