Läs mer
Tributylhexadecylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30453773
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30453773 2.5 g
1 options
Produktkod. 30453773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8959902.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributylhexadecylphosphonium Bromide
CAS 14937-45-2
Molekylformel C28H60BrP
Kvantitet 2.5 g
Synonym Phosphonium','tributylhexadecyl-','bromide (8CI,9CI), Cetyltributylphosphonium bromide, Cyphos IL 162, Hexadecyltributylphosphonium bromide, PX 416B, TBHDPB, Tributylcetylphosphonium bromide
InChI formel InChI=1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tributyl(hexadecyl)fosfanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 507.65
Formel vikt 506.3616