Läs mer
Tributylmethylammonium Dibutyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributylmethylammonium Dibutyl Phosphate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 409.3321 |