Läs mer
Tributylfenyltin, TRC
Produktkod. 30452802
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30452802 500 mg
1 options
Produktkod. 30452802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT772960500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributylphenyltin
CAS 960-16-7
Molekylformel C18 H32 Sn
Kvantitet 500 mg
Synonym Stannane, tributylphenyl- (8CI, 9CI, ACI), Tin, tributylphenyl- (6CI, 7CI), Tributylphenylstannane (ACI), (Tributylstannyl)benzene, Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenyltin
InChI formel InChI=1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
IUPAC-namn tributyl(fenyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 367.16
Formel vikt 368.1526