Läs mer
Tributylphosphane Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Tributylphosphane Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributylphosphane oxide |
| CAS | 814-29-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tributylphosphane oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H27 O P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Oseltamivir Phosphate Imp. H (EP), Oseltamivir Imp. H (EP), Oseltamivir Phosphate Impurity H, Oseltamivir Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCP(=O)(CCCC)CCCC |
| IUPAC-namn | 1-dibutylphosphorylbutane |
| Visa mer |