Läs mer
Tributyltin Acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributyltin Acrylate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H4O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3(4)5;/h3*1,3-4H2,2H3;2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+1/p-1 |
| Formel vikt | 362.1268 |