missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tributyltin Chloride-d27, TRC

Produktkod. 30451242
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451242 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30451242 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7738125MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tributyltin chloride-d27
CAS 1257647-76-9
Molekylformel C12 2H27 Cl Sn
Kvantitet 5 mg
Synonym Tributyltin chloride (D27), Tributyltin Chloride D27
InChI formel InChI=1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D2,2D3,3D2,4D2;;
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](Cl)(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn chloro-tris(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 352.67
Formel vikt 353.2518
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.