Läs mer
Tributyrin, 97%
Produktkod. p-202519 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
Produktkod. 10387750
Brand: Thermo Scientific Acros 150881000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tributyrin, 97%, C15H26O6, CAS Number-60-01-5, butyrin, butyryl triglyceride, glycerol tributanoate, glycerol tributyrate, glyceroltributyrin, glyceryl tributyrate, propane-1,2,3-triyl tributyrate, tributin, tributyrin, tri-n-butyrin, 100mL, Liquid, 96% min. (GC), 02, 273, 305.0 deg.C to 310.0 deg.C | CAS: 60-01-5 | C15H26O6 | 302.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-01-5
Molekylformel C15H26O6
Molekylvikt (g/mol) 302.36
MDL-nummer MFCD00009392
InChI-nyckel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC-namn 2,3-di(butanoyloxi)propylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyrin
Namnnotering 98%
Smältpunkt -75.0°C
Färg Klar färglös till ljusgul
Densitet 1.0335g/mL, 1.0335
Kokpunkt 305.0°C to 310.0°C
Flampunkt 173°C
Infrarött spektrum Conforms
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Brytningsindex 1.4340 to 1.437
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 273
Merck Index 15, 9785
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 302.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.