Läs mer
Tributyrin, 98,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403511 100 mL 100ml
11413511 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210311180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    1332.01 SEK / 100ml
    Save 67.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 60-01-5
Molekylformel C15H26O6
InChI-nyckel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyrin
Färg Färglös
Densitet 1.032g/mL
Analysprocentintervall 0.984
Kvantitet 100 mL
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
IUPAC-namn 2,3-di(butanoyloxi)propylbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 302.367
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
Formel vikt 302.36
Fysisk form Vätska