Läs mer
Tributyrin, 98,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413511 250 mL 250ml
11403511 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210311183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 SEK
    2173.28 SEK / 250ml
    Save 111.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
Molekylformel C15H26O6
InChI-nyckel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributyrin
Färg Färglös
Densitet 1.032 g/mL
Kvantitet 250 mL
Synonym 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
IUPAC-namn 1,3-bis(butanoyloxi)propan-2-ylbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 302.37
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
Formel vikt 302.36
Fysisk form Vätska