Läs mer
Tributyrin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423511 500 mL 500ml
11433511 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210311190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4395.00 SEK
    4182.99 SEK / 500ml
    Save 212.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som en leveranskälla för naturligt butyrat. Tributyrin, MP Biomedicals är glycerol substituerad med 3 butyrlestrar. Det inducerar differentiering av maligna celler, följt av stopp av celltillväxt och apoptos. Det hämmar kraftigt tillväxt av och i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-01-5
Molekylformel C15H26O6
Molekylvikt (g/mol) 302.367
InChI-nyckel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC-namn 2,3-di(butanoyloxi)propylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Specifikationer
Smältpunkt -75°C (literature)
Densitet 1.032g/mL (Lit.)
Kokpunkt 287°C to 288°C (literature)
Brytningsindex n20/D 1.435 (Lit.)
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether; insoluble in water.
Formel vikt 302.36
Procent renhet ≥96%
Fysisk form Vätska