Läs mer
Tributyrin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433511 1 L 1 L
11423511 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210311191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6650.00 SEK
    6332.91 SEK / 1 L
    Save 317.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Används som en leveranskälla för naturligt butyrat. Tributyrin, MP Biomedicals är glycerol substituerad med 3 butyrlestrar. Det inducerar differentiering av maligna celler, följt av stopp av celltillväxt och apoptos. Det hämmar kraftigt tillväxt av och i
Kemiska identifierare
CAS 60-01-5
Molekylformel C15H26O6
Molekylvikt (g/mol) 302.367
InChI-nyckel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC-namn 2,3-di(butanoyloxi)propylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Specifikationer
Smältpunkt -75 °C (litteratur)
Densitet 1,032 g/ml (bokstavligen)
Kokpunkt 287 °C till 288 °C (litteratur)
Brytningsindex n20/D 1.435 (Bokstavlig)
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och eter; olöslig i vatten.
Formel vikt 302.36
Procent renhet ≥96%
Fysisk form Vätska