Läs mer
Trikain metansulfonat, LoGiCal
Produktkod. 30464163
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464163 10 mg
1 options
Produktkod. 30464163 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3272.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricaine Methanesulfonate
CAS 886-86-2
Analyt- eller komponentnamn Tricaine Methanesulfonate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate, Benzocaine Impurity C as Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn etyl 3-aminobenzoat; Metanesulfonsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 261.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 261,0671 g/mol