Läs mer
Trikain metansulfonat, Mikromol™
Produktkod. 17971556
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17971556 250 mg
1 options
Produktkod. 17971556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3272.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Trikainmetanesulfonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricaine Methanesulfonate
CAS 886-86-2
Analyt- eller komponentnamn Tricaine Methanesulfonate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate, Benzocaine Impurity C as Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
LEDER CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn etyl 3-aminobenzoat; Metanesulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 261.29
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 261,0671 g/mol