Läs mer
Tricaprilin, MedChemExpress
Produktkod. 16438816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438816 100 mg
1 options
Produktkod. 16438816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1804
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Tricaprilin (Trioctanoin) is used in study for patients with mild to moderate Alzheimer's disease and has a role as an anticonvulsant and a plant metabolite.
Tricaprilin (Trioctanoin) is used in study for patients with mild to moderate Alzheimer's disease and has a role as an anticonvulsant and a plant metabolite.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricaprilin
CAS 538-23-8
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H50O6
Kvantitet 100 mg
Synonym Trioctanoin Glyceryl trioctanoate
Löslighetsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (88.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 470.68
Formel vikt 470.68
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration