Läs mer
Tricaprin 8000 μg/mL in Pyridine, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321934
Change view
Kvantitet:
5 x 5 ml
Produktkod. Kvantitet
30321934 5 x 5 ml
1 options
Produktkod. 30321934 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRESY09010004PY
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricaprin
CAS 621-71-6
Analyt- eller komponentnamn Tricaprin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C33 H62 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Decanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caprin, Decanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Decanoin, Actor M 2, Capric acid triglyceride, Capric triglyceride, Captex 1000, Decanoic acid triglyceride, Dynasan 110, Glycerin tricaprate, Glycerin tridecanoate, Glycerol tricaprate, Glycerol tricaprin, Glycerol tridecanoate, Glyceryl tricaprate, NSC 147475, Panacet 1000, Tri(decanoyl)glycerol, Tricapric glyceride, Tricaprin, Tridecanoin, Triglyceride DDD
InChI formel InChI=1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC-namn 2,3-di(decanoyloxy)propyl decanoate
Lösningsmedel eller matris Pyridine
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 554.84
Kvantitet 5 x 5 ml
Formel vikt 554.4546 g/mol