missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tricaprin 8000 μg/mL in Pyridine, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30314012
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314012 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30314012 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREAY09010004PY

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tricaprin
CAS 621-71-6
Analyt- eller komponentnamn Tricaprin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C33 H62 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Decanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caprin, Decanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Decanoin, Actor M 2, Capric acid triglyceride, Capric triglyceride, Captex 1000, Decanoic acid triglyceride, Dynasan 110, Glycerin tricaprate, Glycerin tridecanoate, Glycerol tricaprate, Glycerol tricaprin, Glycerol tridecanoate, Glyceryl tricaprate, NSC 147475, Panacet 1000, Tri(decanoyl)glycerol, Tricapric glyceride, Tricaprin, Tridecanoin, Triglyceride DDD
InChI formel InChI=1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC-namn 2,3-di(decanoyloxy)propyl decanoate
Lösningsmedel eller matris Pyridine
Molekylvikt (g/mol) 554.84
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 554.4546 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.