Läs mer
Tricaprin, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441882 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11441882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210529705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 SEK
    3096.35 SEK / 5g
    Save 158.65 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricaprin
CAS 621-71-6
Analysprocentintervall cirka 99 %
Molekylformel C33H62O6
Kvantitet 5 g
Synonym tricaprin, tridecanoin, glycerol tricaprate, glycerol tridecanoate, decanoin, tri, tricapric glyceride, glycerol tricaprin, 1,2,3-tridecanoylglycerol, capric acid triglyceride, glyceryl tricaprate
InChI-nyckel LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC-namn 1,3-bis(dekanoyloxi)propan-2-yldekanoat
Molekylvikt (g/mol) 554.85
PubChem CID 69310
ChEBI CHEBI:77388
Formel vikt 554.8
Fysisk form Fast