Läs mer
Trikaproin (>90 %), TRC
Produktkod. 30456874
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30456874 100 mg
1 options
Produktkod. 30456874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT773780100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricaproin
CAS 621-70-5
Molekylformel C21 H38 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym Hexanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caproin, Hexanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Hexanoin, Caproic triglyceride, Glycerin tricaproate, Glycerin trihexanoate, Glycerol tricaproate, Glycerol tricapronate, Glyceryl tricaproate, NSC 406885, Tricaproin, Tricapronin, Tricaproylglycerol, Trihexanoin, Trihexanoylglycerol
InChI formel InChI=1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
LEDER CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
IUPAC-namn 2,3-di(hexanoyloxi)propylhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 386.52
Formel vikt 386.2668