missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tricaproin (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tricaproin |
| CAS | 621-70-5 |
| Molekylformel | C21 H38 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Hexanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caproin, Hexanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Hexanoin, Caproic triglyceride, Glycerin tricaproate, Glycerin trihexanoate, Glycerol tricaproate, Glycerol tricapronate, Glyceryl tricaproate, NSC 406885, Tricaproin, Tricapronin, Tricaproylglycerol, Trihexanoin, Trihexanoylglycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-di(hexanoyloxy)propyl hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.52 |
| Formel vikt | 386.2668 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?