Läs mer
Trikarballylsyra, 98 %
Produktkod. 11489607
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489607 25 g 25g
11479607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22103.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 99-14-9 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Det används som ett alternativ till DMDHEU (formaldehydfrisättande tvärbindningsmedel).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används som ett alternativ till DMDHEU (formaldehydfrigörande tvärbindningsmedel).
Löslighet Löslig i vatten (500 mg/ml vid 18
C), metanol och eter (°något).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-14-9
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00002723
InChI-nyckel KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
PubChem CID 14925
ChEBI CHEBI:45969
IUPAC-namn propan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricarballylic acid
Smältpunkt 157 °C till 162 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1783567
Merck Index 14,9622
Löslighetsinformation Löslig i vatten (500 mg/ml vid 18 °C), metanol och eter (lite).
Formel vikt 176.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.