Läs mer
Trikarbonyldiklorutenium(II)dimer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470987
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470987 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15470987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010503.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 22594-69-0 | C6Cl4O6Ru2 | 512.00 g/mol
Trikarbonyldiklorutenium(II)-dimer används för att förbättra koaguleringen och dämpningen av sårbarheten för fibrinolys, modifiera trombustillväxt eller sönderfall, förbättra fibrinogen som ett substrat för trombin och reglering av jontransport av gasotransmittorer. Används även för olika farmakologiska studier. Det används som en CO-donator för reaktiva syrearter förmedlad bakteriedödande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer
CAS 22594-69-0
Molekylformel C6Cl4O6Ru2
MDL-nummer MFCD00011528
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3466
Synonym corm-2, tricarbonyldichlororuthenium ii dimer, rucl2 co 3 2, dichlorotricarbonylruthenium ii dimer, carbon monooxide-dichlororuthenium 3/1
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
InChI-nyckel JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++].[Ru++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-namn kolmonoxid; diklorutenium
Molekylvikt (g/mol) 512.00
PubChem CID 10951331
Formel vikt 512.02
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.