Läs mer
Trikarbonylnitrosylkobolt
Produktkod. 11312628
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312628 1 g 1g
11302628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 023151.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 14096-82-3
Trikarbonylnitrosylkobolt används som Co-metallorganisk prekursor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14096-82-3
MDL-nummer MFCD00016014
Synonym cobalt tricarbonyl nitrosyl, tricarbonyl-nitrosyl-cobalt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricarbonylnitrosylcobalt
Smältpunkt -1 °C
Färg Rött
Densitet 1.47 g/mL
Kokpunkt 48,6 °C (55 °C (dekomposition))
Odör Obehagligt
Linjär formel Co(NO)(CO)3
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1992
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 172.97
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.