Läs mer
Trichlorfon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321479
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321479 1 ml
1 options
Produktkod. 30321479 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17680000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichlorphon
CAS 52-68-6
Analyt- eller komponentnamn Trichlorphon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H8 Cl3 O4 P
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
LEDER COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2,2-trichloro-1-dimethoxyphosphorylethanol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 257.44
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 255.9226 g/mol