Läs mer
Trichlorfon (>90%), TRC
Produktkod. 30136768
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136768 5 g
30138647 25 g
17997599 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7738555G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-68-6
Molekylformel C4 H8 Cl3 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 257.44
Synonym Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
IUPAC-namn 2,2,2-trichloro-1-dimethoxyphosphorylethanol
LEDER COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichlorphon
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Formel vikt 255.9226