Läs mer
Trichlorfon Dimethyl D6, TRC
Produktkod. 30422236
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30422236 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT14519650MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metrifonate D6 (Dimethyl D6)
CAS 1451910-96-5
Molekylformel C4 D6 H2 Cl3 O4 P
Kvantitet 50 mg
Synonym Trichlorfon Dimethyl D6, Metrifonate D6 (Dimethyl D6), Trichlorfon D6 (dimethyl D6), Phosphonic acid','P-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-','di(methyl-d3) ester
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])C(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1-[bis(trideuteriomethoxy)phosphoryl]-2,2,2-trichloroethanol
Molekylvikt (g/mol) 263.474
Formel vikt 261.96
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.