Läs mer
Trichlorfon Dimethyl D6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metrifonate D6 (Dimethyl D6) |
| CAS | 1451910-96-5 |
| Molekylformel | C4 D6 H2 Cl3 O4 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Trichlorfon Dimethyl D6, Metrifonate D6 (Dimethyl D6), Trichlorfon D6 (dimethyl D6), Phosphonic acid','P-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-','di(methyl-d3) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])C(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1-[bis(trideuteriomethoxy)phosphoryl]-2,2,2-trichloroethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.474 |
| Formel vikt | 261.96 |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?