Läs mer
Trichlormethiazide, MedChemExpress
Beskrivning
Trichlormethiazide is an orally active thiazide diuretic, with antihypertensive effect. Trichlormethiazide increases urine volume (UV), Na and K excretion and tends to improve the depressed creatinine clearance (CCRE) in acute renal failure rats model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichlormethiazide |
| CAS | 133-67-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H8Cl3N3O4S2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (394.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(C(Cl)Cl)NS2(=O)=O)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.66 |
| Formel vikt | 380.66 |
| Visa mer |