missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trichlormethiazide, Mikromol™
Beskrivning
Trichlormethiazide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichlormethiazide |
| CAS | 133-67-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trichlormethiazide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H8 Cl3 N3 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 3-Dichloromethyl-6-chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 3-Dichloromethyl-6-chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Dichloromethylhydrochlorothiazide, 6-Chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-dichloromethyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Achletin, Anatran, Anistadin, Aponorin, Carvacron, Ciba 7057-Su, Diurazida, Diurese, Diuroral, Esmarin, Fluitran, Flurese, Flutra, Gangesol, Hydrotrichlorothiazide, Intromene, Kubacron, Metahydrin, Metatensin, NSC 61560, Nakva, Naqua, Naquasone, Naquival, Salirom, Tachionin, Tolcasone, Trichlormetazid, Trichlormethiazid, Trichlormethiazide, Trichloromethiazide, Triflumen |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-3-1-4-6(2-5(3)19(12,15)16)20(17,18)14-8(13-4)7(10)11/h1-2,7-8,13-14H,(H2,12,15,16) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C(Cl)Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 6-chloro-3-(dichloromethyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?