Läs mer
Trichloroacetaldehyde Hydrate, TRC
Produktkod. 30452938
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Product Code. Kvantitet
30452938 100 g
1 options
Product Code. 30452938 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT774055100G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Chloralhydrate
CAS 302-17-0
Molekylformel C2 H3 Cl3 O2
Kvantitet 100 g
Synonym Chloral hydrate (8CI), 2,2,2-Trichloro-1,1-ethanediol, 1,1,1-Trichloro-2,2-dihydroxyethane, Bi 3411, Chloral','monohydrate, Chloraldurat, Dormal, Escre, Fagron, Hydral, Lorinal, NSC 3210, Noctec, Nycoton, Nycton, Phaldrone, Rectules, SK Chloral hydrate, Somnos, Trawotox, Trichloroacetaldehyde hydrate, Trichloroacetaldehyde monohydrate
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
LEDER OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
Molekylvikt (g/mol) 165.4
Formel vikt 163.9199